Läs mer
1,1,2,2,3,3-Hexafluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]propane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluoro(3-methoxypropyl vinyl ether) |
| CAS | 40573-09-9 |
| Molekylformel | C6 F12 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Perfluoro(3-methoxypropyl vinyl ether), Propane, 1,1,2,2,3,3-hexafluoro-1-[(1,2,2-trifluoroethenyl)oxy]-3-(trifluoromethoxy)- (ACI), 1,1,2,2,3,3-Hexafluoro-1-[(1,2,2-trifluoroethenyl)oxy]-3-(trifluoromethoxy)propane (ACI), Propane, 1,1,2,2,3,3-hexafluoro- |
| InChI formel | InChI=1S/C6F12O2/c7-1(8)2(9)19-4(12,13)3(10,11)5(14,15)20-6(16,17)18 |
| LEDER | FC(=C(F)OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)OC(F)(F)F)F |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3-hexafluoro-1-(1,2,2-trifluoroethenoxy)-3-(trifluoromethoxy)propane |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.044 |
| Formel vikt | 331.971 |