Läs mer
1,1,2,2-Tetrabrometan, 97 %
Description
1,1,2,2-tetrabromoetan är användbar för separation av mineraler från bärande berg. Det används som lösningsmedel för fetter, fetter, oljor och vaxer. Det fungerar som ett kvicksilversubstitut vid tillverkning av mätare och balanseringsutrustning. Den finner användning som ett flytmedel som används vid bearbetning och separation av mineraloljor. Vidare används den som brytningsindexvätska i mikroskopi. Utöver detta används det även som en flamskyddande tillsats för polystyrener, polyuretaner och polyolefiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1,1,2,2-Tetrabromoethane är användbar för separering av mineraler från bärande berg. Det används som lösningsmedel för fetter, fetter, oljor och vaxer. Det fungerar som ett kvicksilversubstitut vid tillverkning av mätare och balanseringsutrustning. Den finner användning som ett flytmedel som används vid bearbetning och separation av mineraloljor. Vidare används den som brytningsindexvätska i mikroskopi. Utöver detta används det även som en flamskyddande tillsats för polystyrener, polyuretaner och polyolefiner.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, aluminium, magnesium, alkalimetaller och zink.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,1,2,2-Tetrabromoethane |
| Densitet | 2.967 |
| Kokpunkt | 118 °C till 120 °C (15 mmHg) |
| Brytningsindex | 1.637 |
| Kvantitet | 1000 mL |
| UN-nummer | UN2504 |
| Merck Index | 14,9185 |
| Löslighetsinformation | Oblandbar med vatten. |
| Formel vikt | 345.67 |
| Procent renhet | 97% |
Safety and Handling
- 1,1,2,2-Tetrabromoethane
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,1,2,2-Tetrabromoethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.