Läs mer
1,1,2,2-Tetrabrometan, 97 %
Produktkod. 11419783
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419783 50 mL 50ml
11429783 250 mL 250ml
11409783 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419783 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12943.AD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 79-27-6 | C2H2Br4 | 345,65 g/mol
1,1,2,2-tetrabromoetan är användbar för separation av mineraler från bärande berg. Det används som lösningsmedel för fetter, fetter, oljor och vaxer. Det fungerar som ett kvicksilversubstitut vid tillverkning av mätare och balanseringsutrustning. Den finner användning som ett flytmedel som används vid bearbetning och separation av mineraloljor. Vidare används den som brytningsindexvätska i mikroskopi. Utöver detta används det även som en flamskyddande tillsats för polystyrener, polyuretaner och polyolefiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,1,2,2-Tetrabromoethane är användbar för separering av mineraler från bärande berg. Det används som lösningsmedel för fetter, fetter, oljor och vaxer. Det fungerar som ett kvicksilversubstitut vid tillverkning av mätare och balanseringsutrustning. Den finner användning som ett flytmedel som används vid bearbetning och separation av mineraloljor. Vidare används den som brytningsindexvätska i mikroskopi. Utöver detta används det även som en flamskyddande tillsats för polystyrener, polyuretaner och polyolefiner.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, aluminium, magnesium, alkalimetaller och zink.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-27-6
Molekylformel C2H2Br4
Molekylvikt (g/mol) 345.65
MDL-nummer MFCD00000133
InChI-nyckel QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetylene tetrabromide, muthmann's liquid, ethane, 1,1,2,2-tetrabromo, tetrabromoacetylene, sym-tetrabromoethane, s-tetrabromoethane, 1,1,2,2-tetrabromaethan, 1,1,2,2-tetrabromoetano, tbe, unii-v00gkc584o
PubChem CID 6588
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetrabrometan
LEDER BrC(Br)C(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,2,2-Tetrabromoethane
Densitet 2.967
Kokpunkt 118 °C till 120 °C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.637
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN2504
Merck Index 14,9185
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 345.67
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.