Läs mer
1,1,2,2-tetrabrometan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10751841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10751841 1 kg Glasflaska 1kg
10543931 250 g Glasflaska 250g
10488043 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10751841 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 180870010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79-27-6 | C2H2Br4 | 345.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-27-6
Molekylformel C2H2Br4
Molekylvikt (g/mol) 345.65
MDL-nummer MFCD00000133
InChI-nyckel QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetylene tetrabromide, muthmann's liquid, ethane, 1,1,2,2-tetrabromo, tetrabromoacetylene, sym-tetrabromoethane, s-tetrabromoethane, 1,1,2,2-tetrabromaethan, 1,1,2,2-tetrabromoetano, tbe, unii-v00gkc584o
PubChem CID 6588
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetrabrometan
LEDER BrC(Br)C(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,2,2-Tetrabromoethane
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 1.0°C
Densitet 2.9600g/mL, 2.96
Kokpunkt 244.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Br2CHCHBr2
Brytningsindex 1.6355 to 1.6380
Kvantitet 1 kg
Beilstein 01, 94
Merck Index 15, 9330
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.63g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, benzene, miscible with ethanol, ether, chloroform, aniline, and glacial acetic acid
Formel vikt 345.64
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1,2,2-Tetrabromoethane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,2,2-Tetrabromoethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.