missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,1,2,2-Tetrabromoethane, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15836820
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15836820 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15836820 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 1000341000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 79-27-6
Smältpunkt -1°C
Densitet 2.96 g/cm3 at 25°C
Kokpunkt 239°C/1013 hPa (Decomposition)
MDL-nummer MFCD00000133
Kvantitet 1 L
Synonym 1,1,2,2-Tetrabromoethane, TBE, Muthmanns liquid, Acetylene tetrabromide, 1,1,2,2-Tetrabromoethane
Molekylvikt (g/mol) 345.65
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.