Läs mer
1,1,2,2-Tetrakloretan, 98+%
Produktkod. 11331607
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11331607 100 g 100g
11321607 25 g 25g
11341607 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11331607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04489.22
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 79-34-5 | C2H2Cl4 | 167,838 g/mol
1,1,2,2-tetrakloretan används vid framställning av organiska kemikalier, som lösningsmedel för fetter, oljor, vaxer, hartser, cellulosaacetat och i vissa typer av Friedel-Crafts reaktioner. Det används också för att göra färger, lacker, rostborttagare och andra klorerade kolväten med två kolatomer. Det används vid bestämning av teobromin i kakao. Det används också som en nedsänkningsvätska i kristallografi. Vidare används det som alkoholdenatureringsmedel, rökningsmedel, kemtvättmedel, i fotografisk film. Utöver detta används den som mellanprodukt vid industriell produktion av trikloretylen, tetrakloretylen och 1,2-dikloretylen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,1,2,2-tetrakloretan används vid framställning av organiska kemikalier, som lösningsmedel för fetter, oljor, vaxer, hartser, cellulosaacetat och i vissa typer av Friedel-Crafts reaktioner. Det används också för att göra färger, lacker, rostborttagare och andra klorerade kolväten med två kolatomer. Det används vid bestämning av teobromin i kakao. Det används också som en nedsänkningsvätska i kristallografi. Vidare används det som alkoholdenatureringsmedel, rökningsmedel, kemtvättmedel, i fotografisk film. Utöver detta används den som mellanprodukt vid industriell produktion av trikloretylen, tetrakloretylen och 1,2-dikloretylen.
Löslighet
Blandbar med vatten, metanol, etanol, kloroform och aceton.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, natrium, natriumoxider, starka baser, kalium, nitrater, 2,4-dinitrofenyldisulfid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-34-5
Molekylformel C2H2Cl4
Molekylvikt (g/mol) 167.838
MDL-nummer MFCD00000848
InChI-nyckel QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan
PubChem CID 6591
ChEBI CHEBI:36026
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetrakloretan
LEDER C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Smältpunkt -43 °C
Densitet 1.596
Kokpunkt 142 °C till 146 °C
Linjär formel Cl2CHCHCl2
Brytningsindex 1.4935
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1702
Beilstein 969206
Merck Index 14,9189
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, metanol, etanol, kloroform och aceton.
Formel vikt 167.85
Procent renhet ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.