Läs mer
1,1,2,2-Tetrakloretan, 98+%
Beskrivning
1,1,2,2-tetrakloretan används vid framställning av organiska kemikalier, som lösningsmedel för fetter, oljor, vaxer, hartser, cellulosaacetat och i vissa typer av Friedel-Crafts reaktioner. Det används också för att göra färger, lacker, rostborttagare och andra klorerade kolväten med två kolatomer. Det används vid bestämning av teobromin i kakao. Det används också som en nedsänkningsvätska i kristallografi. Vidare används det som alkoholdenatureringsmedel, rökningsmedel, kemtvättmedel, i fotografisk film. Utöver detta används den som mellanprodukt vid industriell produktion av trikloretylen, tetrakloretylen och 1,2-dikloretylen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1,1,2,2-tetrakloretan används vid framställning av organiska kemikalier, som lösningsmedel för fetter, oljor, vaxer, hartser, cellulosaacetat och i vissa typer av Friedel-Crafts reaktioner. Det används också för att göra färger, lacker, rostborttagare och andra klorerade kolväten med två kolatomer. Det används vid bestämning av teobromin i kakao. Det används också som en nedsänkningsvätska i kristallografi. Vidare används det som alkoholdenatureringsmedel, rökningsmedel, kemtvättmedel, i fotografisk film. Utöver detta används den som mellanprodukt vid industriell produktion av trikloretylen, tetrakloretylen och 1,2-dikloretylen.
Löslighet
Blandbar med vatten, metanol, etanol, kloroform och aceton.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, natrium, natriumoxider, starka baser, kalium, nitrater, 2,4-dinitrofenyldisulfid.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,2,2-Tetrachloroethane |
| Smältpunkt | -43°C |
| Densitet | 1.596 |
| Kokpunkt | 142°C to 146°C |
| Linjär formel | Cl2CHCHCl2 |
| Brytningsindex | 1.4935 |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN1702 |
| Beilstein | 969206 |
| Merck Index | 14,9189 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.