Läs mer
1,1,2,2-Tetrachloroethane, 98+%
Produktkod. p-7044090
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11321607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L04489.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 79-34-5 | C2H2Cl4 | 167.838 g/mol
1,1,2,2-tetrakloretan används vid framställning av organiska kemikalier, som lösningsmedel för fetter, oljor, vaxer, hartser, cellulosaacetat och i vissa typer av Friedel-Crafts reaktioner. Det används också för att göra färger, lacker, rostborttagare och andra klorerade kolväten med två kolatomer. Det används vid bestämning av teobromin i kakao. Det används också som en nedsänkningsvätska i kristallografi. Vidare används det som alkoholdenatureringsmedel, rökningsmedel, kemtvättmedel, i fotografisk film. Utöver detta används den som mellanprodukt vid industriell produktion av trikloretylen, tetrakloretylen och 1,2-dikloretylen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,1,2,2-tetrakloretan används vid framställning av organiska kemikalier, som lösningsmedel för fetter, oljor, vaxer, hartser, cellulosaacetat och i vissa typer av Friedel-Crafts reaktioner. Det används också för att göra färger, lacker, rostborttagare och andra klorerade kolväten med två kolatomer. Det används vid bestämning av teobromin i kakao. Det används också som en nedsänkningsvätska i kristallografi. Vidare används det som alkoholdenatureringsmedel, rökningsmedel, kemtvättmedel, i fotografisk film. Utöver detta används den som mellanprodukt vid industriell produktion av trikloretylen, tetrakloretylen och 1,2-dikloretylen.
Löslighet
Blandbar med vatten, metanol, etanol, kloroform och aceton.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, natrium, natriumoxider, starka baser, kalium, nitrater, 2,4-dinitrofenyldisulfid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-34-5
Molekylformel C2H2Cl4
Molekylvikt (g/mol) 167.838
MDL-nummer MFCD00000848
InChI-nyckel QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan
PubChem CID 6591
ChEBI CHEBI:36026
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetrakloretan
LEDER C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Smältpunkt -43°C
Densitet 1.596
Kokpunkt 142°C to 146°C
Linjär formel Cl2CHCHCl2
Brytningsindex 1.4935
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1702
Beilstein 969206
Merck Index 14,9189
Löslighetsinformation Miscible with water,methanol,ethanol,chloroform and acetone.
Formel vikt 167.85
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.