Läs mer
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d{2}, 99.5% (Isotopic)
Produktkod. 11324448
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324448 10 g 10g
11334448 2 g 2g
11344448 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11324448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042347.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 33685-54-0 | C2H2Cl4 | 169.85 g/mol
1,1,2,2-tetrakloretan-d_2 används som mellanprodukt i kemisk forskning och i läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33685-54-0
Molekylformel C2H2Cl4
Molekylvikt (g/mol) 169.85
MDL-nummer MFCD00037672
InChI-nyckel QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Synonym 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, 1,2-dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane, tetrachloro 2 h? ethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 tce-d2, ethane-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, ethane-1,2-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-2h2 ethane, de87d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 >99.50 atom % d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, ≥99.5 atom % d
PubChem CID 118531
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetraklor-1,2-dideuterioetan
LEDER C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering Isotopic
Densitet 1.620 g/mL
Brytningsindex 1.493
Kvantitet 10 g
Smältpunkt -44°C
Kokpunkt 147°C
Linjär formel Cl2CDCDCl2
UN-nummer UN1702
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in ether,chloroform,ethanol,tetrachloromethane,methanol,acetone,petroleum spirit,carbon disulfide,dimethyl formamide and benzene.
Formel vikt 169.86
Procent renhet 99.6%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.