Läs mer
1,1,2,2-tetrakloretan-d2, för NMR, 99,5+ atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16358206 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
16358206 10 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16358206 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 464110100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2135.00 SEK
    2069.79 SEK / 10ml
    Save 65.21 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 33685-54-0 | C2H2Cl4 | 169.85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Densitet 1.6100 g/mL, 1.61
Brytningsindex 1.4924
Kvantitet 10 mL
CAS 33685-54-0
Kokpunkt 146,0 °C
Molekylformel C2H2Cl4
Linjär formel (Cl2CD)2
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: olöslig. Övrig löslighet: löslig i eter, kloroform, bensen och alkoholer
InChI-nyckel QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
LEDER [2H]C(Cl)(Cl)C([2H])(Cl)Cl
IUPAC-namn tetraklor(²H2)etan
Molekylvikt (g/mol) 169.85
Formel vikt 169.86
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,2,2-Tetrachloro-[1,2-2H2]ethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.