Läs mer
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2 |
| CAS | 33685-54-0 |
| Molekylformel | C2 D2 Cl4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H/i1D,2D |
| LEDER | [2H]C(Cl)(Cl)C([2H])(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-dideuterio-ethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.86 |
| Formel vikt | 167.9036 |