Läs mer
1,1,2,2-Tetrachloroethane, Reagent grade, ≥98.0%, Honeywell™
Produktkod. 15661670 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15661670 100 mL Glass Bottle 100ml
15691670 500 mL Glass Bottle 500ml
15671670 1 L Glass Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15661670 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 185434100ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reagent Grade,≥98.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-34-5
Molekylformel C2H2Cl4
Molekylvikt (g/mol) 167.838
MDL-nummer MFCD00000848
InChI-nyckel QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan
PubChem CID 6591
ChEBI CHEBI:36026
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetrachloroethane
LEDER C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Smältpunkt -43°C
Färg Colorless
Densitet 1.586g/mL at 25°C
Kokpunkt 147°C
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CHCl2CHCl2
Brytningsindex n20/D 1.494(lit.)
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1702
Beilstein 969206
Ångdensitet 5.8 (vs air)
Formel vikt 167.85g/mol
Ångtryck 8mmHg (20°C)
Procent renhet ≥98.0%
Kvalitet Reagent
Fysisk form Liquid