Läs mer
1,1,2,2-tetrakloretan, TRC
Produktkod. 30420792
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30420792 5 g
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30420792 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2922905G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,2,2-Tetrachloroethane
CAS 79-34-5
Molekylformel C2 H2 Cl4
Kvantitet 5 g
Synonym 1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,1,2,2-TCE, 1,1,2,2-Tetrachlorethane, Acetylene tetrachloride, Bonoform, Cellon, F 130, F 130 (halocarbon), NSC 60912, R 130 (refrigerant), TCA, Tetrachloroethane, s-Tetrachloroethane, sym-Tetrachloroethane
InChI formel InChI=1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
LEDER ClC(Cl)C(Cl)Cl
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetrakloretan
Molekylvikt (g/mol) 167.85
Formel vikt 165.8911