Läs mer
1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecanol, TRC
Produktkod. 30006034
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006034 5 g
30004122 25 g
17944755 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006034 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2943005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 678-39-7
Molekylformel C10 H5 F17 O
Molekylvikt (g/mol) 464.12
Synonym 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decanol, (Perfluorooctyl)ethanol, 1,1,2,2-Tetrahydroheptadecafluorodecanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecan-1-ol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecyl alcohol, 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluoro-1-decanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanol, 1H,1H,2H,2H-Tetrahydroperfluoro-1-decanol, 2-(Heptadecafluorooctyl)ethanol, 2-(Perfluorooctyl)ethanol, 2-(Perfluorooctyl)ethyl alcohol, 8-2 Fluorotelomer alcohol, 8-2 Telomer B alcohol, 8:2 FTOH, A 1820, C 1820, Daikin A 1820, Fluowet EA 800, PFA 8, β-(Heptadecafluorooctyl)ethanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decanol, (Perfluorooctyl)ethanol, 1,1,2,2-Tetrahydroheptadecafluorodecanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecan-1-ol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecyl alcohol, 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluoro-1-decanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanol, 1H,1H,2H,2H-Tetrahydroperfluoro-1-decanol, 2-(Heptadecafluorooctyl)ethanol, 2-(Perfluorooctyl)ethanol, 2-(Perfluorooctyl)ethyl alcohol, 8-2 Fluorotelomer alcohol, 8-2 Telomer B alcohol, 8:2 FTOH, A 1820, C 1820, Daikin A 1820, Fluowet EA 800, PFA 8, β-(Heptadecafluorooctyl)ethanol, PFC, 8:2 Fluorotelomer Alcohol
IUPAC-namn 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadekafluorodekan-1-ol
LEDER OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,2,2H-Perfluoro-1-decanol
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H5F17O/c11-3(12,1-2-28)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h28H,1-2H2
Formel vikt 464.0069