Läs mer
1,1,2,2-Tetrakis(p-hydroxyphenyl)ethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,2,2-Tetrakis(p-hydroxyphenyl)ethane |
| CAS | 7727-33-5 |
| Molekylformel | C26 H22 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H22O4/c27-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(28)12-4-18)26(19-5-13-23(29)14-6-19)20-7-15-24(30)16-8-20/h1-16,25-30H |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)C(C(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(O)cc4 |
| IUPAC-namn | 4-[1,2,2-tris(4-hydroxyphenyl)ethyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.45 |
| Formel vikt | 398.1518 |