Läs mer
1,1,2,2-Tetrametyl-1,2-difenyldisilan, 95 %
Produktkod. 11492110
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492110 5 g 5g
11482110 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492110 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28705.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 1145-98-8 | C16H22Si2 | 270,522 g/mol
Dimetylfenylsilan dehydrerades katalytiskt och kondenserades i närvaro av platinakomplex för att ge 1,1,2,2-tetrametyl-1,2-difenyl-disilan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Dimetylfenylsilan dehydrerades katalytiskt och kondenserades i närvaro
av platinakomplex för att ge 1,1,2,2-tetrametyl-1,2-difenyl-disilan.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1145-98-8
Molekylformel C16H22Si2
Molekylvikt (g/mol) 270.522
MDL-nummer MFCD00054786
InChI-nyckel IIOOIYHUTINYQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diphenyltetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyldisilane, disilane,1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyl, 1,2-diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, tetramethyldiphenyldisilan, amtsi083, tetramethyldisilane-1,2-diyldibenzene, bisphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, dimethyl phenyl silyl-dimethyl-phenylsilane, 1,1,2,2-tetramethyldiphenyldisilane
PubChem CID 136916
IUPAC-namn [dimetyl(fenyl)silyl]-dimetyl-fenylsilan
LEDER C[Si](C)(C1=CC=CC=C1)[Si](C)(C)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kokpunkt 111 °CC
Kemiskt namn eller material 1,1,2,2-Tetramethyl-1,2-diphenyldisilane
Smältpunkt 34 °C till 37 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 270.52
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.