Läs mer
1,1,2,2-Tetrafenyletan-1,2-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,2,2-Tetraphenylethane-1,2-diol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H22O2/c27-25(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)26(28,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20,27-28H |
| Formel vikt | 366.162 |