Läs mer
1,1,2,3,4,5,6-Heptachlorocyclohexane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,2,3,4,5,6-Heptachlorocyclohexane |
| CAS | 707-55-1 |
| Molekylformel | C6H5Cl7 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Heptachlorocyclohexane, 1,1,2,3,4,5,6-Heptachlorocyclohexane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl7/c7-1-2(8)4(10)6(12,13)5(11)3(1)9/h1-5H |
| LEDER | ClC1(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C1Cl |
| IUPAC-namn | 1,1,2,3,4,5,6-heptachlorocyclohexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.27 |
| Formel vikt | 321.82 |