missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1'-(2-Bromoethylidene)bis[2,3-dichloro-4-methoxy-benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-(2-Bromoethylidene)bis-2,3-dichloro-4-methoxy-benzene |
| CAS | 397301-38-1 |
| Molekylformel | C16H13BrCl4O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,1′-(2-Bromoethylidene)bis[2,3-dichloro-4-methoxybenzene], 1-[2-Bromo-1-(2,3-dichloro-4-methoxyphenyl)ethyl]-2,3-dichloro-4-methoxybenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13BrCl4O2/c1-22-11-5-3-8(13(18)15(11)20)10(7-17)9-4-6-12(23-2)16(21)14(9)19/h3-6,10H,7H2,1-2H3 |
| LEDER | ClC1=C(C(CBr)C2=CC=C(OC)C(Cl)=C2Cl)C=CC(OC)=C1Cl |
| IUPAC-namn | 4,4'-(2-bromoethane-1,1-diyl)bis(2,3-dichloro-1-methoxybenzene) |
| Molekylvikt (g/mol) | 458.99 |
| Formel vikt | 455.89 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?