Läs mer
1,1,2-Ethanetricarboxylic Acid 1,1,2-Triethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,2-Ethanetricarboxylic Acid 1,1,2-Triethyl Ester |
| CAS | 7459-46-3 |
| Molekylformel | C11H18O6 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,1,2-Ethanetricarboxylic Acid Triethyl Ester, 1,1,2-Tricarbethoxyethane, 2-Ethoxycarbonylsuccinic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Carbethoxysuccinate, NSC 78463, Triethyl 1,1,2-Ethanetricarboxylate, Triethyl Ethane-1,2,2-tricarboxylate, Triethyl Ethanetricarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O6/c1-4-15-9(12)7-8(10(13)16-5-2)11(14)17-6-3/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | triethyl ethane-1,1,2-tricarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.26 |
| Formel vikt | 246.1103 |