Läs mer
1-[1-(2-metoxietyl)piperidin-3-yl]metanamin, TRC
Produktkod. 30465331
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30465331 250 mg
1 options
Produktkod. 30465331 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM139405250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[1-(2-methoxyethyl)piperidin-3-yl]methanamine
CAS 936940-49-7
Molekylformel C9 H20 N2 O
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H20N2O/c1-12-6-5-11-4-2-3-9(7-10)8-11/h9H,2-8,10H2,1H3
LEDER COCCN1CCCC(CN)C1
IUPAC-namn [1-(2-metoxietyl)piperidin-3-yl]methanamin
Molekylvikt (g/mol) 172.268
Formel vikt 172.158