Läs mer
1-[1-(2-metoxietyl)piperidin-3-yl]metanamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[1-(2-methoxyethyl)piperidin-3-yl]methanamine |
| CAS | 936940-49-7 |
| Molekylformel | C9 H20 N2 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20N2O/c1-12-6-5-11-4-2-3-9(7-10)8-11/h9H,2-8,10H2,1H3 |
| LEDER | COCCN1CCCC(CN)C1 |
| IUPAC-namn | [1-(2-metoxietyl)piperidin-3-yl]methanamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.268 |
| Formel vikt | 172.158 |