Läs mer
1,1,2-Trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15478899
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Product Code. 15478899
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09469.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,1,2-Trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane
CAS 697-17-6
Densitet 1.594
Kokpunkt 119°C to 120°C
Flampunkt None
Molekylformel C4H2Cl3F3
Brytningsindex 1.416
MDL-nummer MFCD00039439
Kvantitet 5 g
Beilstein 1905850
Synonym 2,3,3-trichloro-1,1,2-trifluorocyclobutane, acmc-1av2d, 1,1,2 trichloro-2,3,3-trifluorocydobutane, 1,1,2 trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane, 2,3,3-trifluoro-1,1,2-trichloro cyclobutane, cyclobutane,1,1,2-trichloro-2,3,3-trifluoro, cyclobutane, 1,1,2-trichloro-2,3,3-trifluoro
InChI-nyckel YMUQFZZNJWUHMC-UHFFFAOYNA-N
LEDER FC1(F)CC(Cl)(Cl)C1(F)Cl
IUPAC-namn 1,1,2-trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane
Molekylvikt (g/mol) 213.41
PubChem CID 79099
Formel vikt 213.41
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.