Läs mer
1,1,2-Trichloroethane, 98%
Produktkod. 10427720 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10427720 1 L Glasflaska 1 L
10447720 250 mL Glasflaska 250ml
11974471 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10427720 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139430010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 79-00-5 | C2H3Cl3 | 133.40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-00-5
Molekylformel C2H3Cl3
Molekylvikt (g/mol) 133.40
MDL-nummer MFCD00000852
InChI-nyckel UBOXGVDOUJQMTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethane, 1,1,2-trichloro, vinyltrichloride, beta-trichloroethane, 1,1,2-trichlorethane, vinyl trichloride, 1,2,2-trichloroethane, ethane trichloride, rcra waste number u227, rcra waste number u359, .beta.-t
PubChem CID 6574
ChEBI CHEBI:36018
IUPAC-namn 1,1,2-trikloretan
LEDER ClCC(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 1, 2-Trichloroethane
Smältpunkt -37.0°C
Färg Färglös
Densitet 1.4300g/mL, 1.43
Kokpunkt 110.0°C to 115.0°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCH2CHCl2
Brytningsindex 1.4700 to 1.4720
Kvantitet 1 L
Beilstein 01,85
Merck Index 15,9802
Löslighetsinformation Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether,chloroform,miscible with alcohols,ethers,esters and ketones
Viskositet 1.69 mPa.s (25°C)
Formel vikt 133.4
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.