missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1,2-Trichloroethane-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,2-Trichloroethane-d3 |
| CAS | 171086-93-4 |
| Molekylformel | C2 D3 Cl3 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Ethane-1,1,2-d3, 1,2,2-trichloro- (9 CI), 1,1,2-Trichloroethane-d3, 1,1,2-Trichloroethane-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H3Cl3/c3-1-2(4)5/h2H,1H2/i1D2,2 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 1,1,2-trichloro-1,2,2-trideuterioethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.4227 |
| Formel vikt | 134.9489 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?