Läs mer
1,1,2-Trichloroethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,2-Trichloroethane |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3Cl3/c3-1-2(4)5/h2H,1H2 |
| Formel vikt | 131.93 |