Läs mer
1,1,2-Trikloretan, TRC
Produktkod. 30457140
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457140 5 g
30451894 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30457140 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7735305G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-00-5
Molekylformel C2 H3 Cl3
Molekylvikt (g/mol) 133.4
Synonym Ethane, 1,1,2-trichloro-, 1,1,2-Trichloroethane, 1,2,2-Trichloroethane, NSC 405074, Trichloroethane, Vinyltrichloride, β-T, β-Trichloroethane
IUPAC-namn 1,1,2-trikloretan
LEDER ClCC(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,2-Trichloroethane
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C2H3Cl3/c3-1-2(4)5/h2H,1H2
Formel vikt 131.93