Läs mer
1,1,2-trimetyl-1H-benso[e]indol, 97 %
Produktkod. 11414827
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414827 5 g 5g
11404827 1 g 1g
11424827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21804.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 41532-84-7 | C15H15N | 209,29 g/mol
Reaktant som används för beredning av fluorescerande prober för avbildning av tumörer, hypoxikänsliga fluorescerande prober för realtidsavbildning av akut ischemi och nära IR-fluorescerande sond för avbildning av integrinreceptoruttryck.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Reaktant som används för beredning av fluorescerande prober
för avbildning av tumörer, hypoxikänsliga fluorescerande prober för realtidsavbildning av akut ischemi och nära IR-fluorescerande sond för avbildning av integrinreceptoruttryck.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41532-84-7
Molekylformel C15H15N
Molekylvikt (g/mol) 209.29
MDL-nummer MFCD00082627
InChI-nyckel WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,2-trimethyl-1h-benzo e indole, 1,1,2-trimethyl-1h-benz e indole, 1,1,2-trimethylbenz e indole, 2,3,3-trimethyl-4,5-benzo-3h-indole, 2,3,3-trimethylbenzoindolenine, 1,1,2-trimethylbenzo e indole, 1h-benz e indole, 1,1,2-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-1h-benz e indolenine, 1,1,2-trimethylhydrobenzo e indole
PubChem CID 170530
IUPAC-namn 1,1,2-trimetylbenso[e]indol
LEDER CC1=NC2=CC=C3C=CC=CC3=C2C1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
Smältpunkt 114°C to 119°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 153709
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 209.29
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.