Läs mer
1,1,2-trimetyl-1H-benso[e]indol, TRC
Produktkod. 30456748
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456748 10 g
30451374 1 g
30450751 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30456748 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT89603010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41532-84-7
Molekylformel C15H15N
Molekylvikt (g/mol) 209.29
Synonym 2,3,3-Trimethyl-3H-benz[e]indole, 2,3,3-Trimethyl-4,5-benzo-3H-indole, 1,2-Trimethyl-[1H]-benz[e]indole, 1,1,2-Trimethylbenzo[e]indolenine, 1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
IUPAC-namn 1,1,2-trimetylbenzo[e]indol
LEDER CC1=Nc2ccc3ccccc3c2C1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H15N/c1-10-15(2,3)14-12-7-5-4-6-11(12)8-9-13(14)16-10/h4-9H,1-3H3
Formel vikt 209.1204