Läs mer
1,1,2-Trimethylcyclohexane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,2-Trimethylcyclohexane |
| CAS | 7094-26-0 |
| Molekylformel | C9 H18 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Cyclohexane','1,1,2-trimethyl-, 1,1,2-Trimethylcyclohexane, NSC 73964 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18/c1-8-6-4-5-7-9(8,2)3/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CC1CCCCC1(C)C |
| IUPAC-namn | 1,1,2-trimethylcyclohexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.24 |
| Formel vikt | 126.1409 |