Läs mer
1,1':3',1″ -Terfenyl-5'-borsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11486600
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486600 5 g 5g
15483737 250 mg 250mg
11476600 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486600 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27640.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 128388-54-5 | C18H15BO2 | 274.126 g/mol
Ett dubbelt Suzuki-korskopplingsprotokoll har tagits fram som en praktisk väg till en mängd olika terfenyler. God kemoselektivitet observerades. Osymmetriskt substituerade trifenylener framställdes också lätt. Ett dubbelt Suzuki-korskopplingsprotokoll har tagits fram som en praktisk väg till en mängd olika terfenyler och trifenylener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Ett dubbelt Suzuki-korskopplingsprotokoll har tagits fram som en praktisk väg till en mängd olika terfenyler. God kemoselektivitet observerades. Osymmetriskt substituerade trifenylener framställdes också lätt. Ett dubbelt Suzuki-korskopplingsprotokoll har tagits fram som en praktisk väg till en mängd olika terfenyler och trifenylener.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Kylt (2-4 °C). Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128388-54-5
Molekylformel C18H15BO2
Molekylvikt (g/mol) 274.126
MDL-nummer MFCD09953491
InChI-nyckel MRBZYVMZUBUDAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-diphenylphenyl boronic acid, 1,1':3',1-terphenyl-5'-ylboronic acid, 1,1':3',1-terphenyl-5'-boronic acid, 3,5-diphenylbenzeneboronic acid, 5'-m-terphenylboronic acid, boronic acid, 1,1':3',1-terphenyl-5'-yl, boronic acid,b-1,1':3',1-terphenyl-5'-yl, 5-phenyl-1,1'-biphenyl-3-ylboronic acid, 3,5-diphenylphenyl, acmc-1cc4x
PubChem CID 14739363
IUPAC-namn (3,5-difenylfenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC(=CC(=C1)C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1':3',1''-Terphenyl-5'-boronic acid
Smältpunkt 292°C to 296°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 274.13
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.