Läs mer
1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(fluoromethoxy)-1-propene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,1,3,3-Pentafluoroisopropenyl fluoromethyl ether |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2F6O/c5-1-11-2(3(6)7)4(8,9)10/h1H2 |
| Formel vikt | 180.001 |