Läs mer
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane, 96%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane |
| CAS | 995-82-4 |
| Molekylformel | C12H38O5Si6 |
| MDL-nummer | MFCD00513634 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | C[SiH](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[SiH](C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.94 |
| Procent renhet | 96% |