Läs mer
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H38O5Si6/c1-18(2)13-20(5,6)15-22(9,10)17-23(11,12)16-21(7,8)14-19(3)4/h18-19H,1-12H3 |
| Formel vikt | 430.1335 |