missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane-1,5-diol, TRC

Produktkod. 30138378
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138378 100 mg
30010206 25 mg
30004994 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138378 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH296725100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3663-50-1
Molekylformel C6H20O4Si3
Molekylvikt (g/mol) 240.48
Synonym 1,5-Dihydroxyhexamethyltrisiloxane, Bis[(hydroxydimethylsilyl)oxy]dimethylsilane, Hexamethyltrisiloxane-1,5-diol, 1,1,3,3,5,5-Hexamethyl-1,5-trisiloxanediol, Hexamethyl-1,5-trisiloxanediol;
IUPAC-namn bis[[hydroxy(dimethyl)silyl]oxy]-dimethylsilane
LEDER C[Si](C)(O)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane-1,5-diol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H20O4Si3/c1-11(2,7)9-13(5,6)10-12(3,4)8/h7-8H,1-6H3
Formel vikt 240.0669
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.