Läs mer
1,1,3,3,5,5-hexametyltrisiloxan, 95+%, AcroSeal™ , Thermo Scientific™
Produktkod. 10321390 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10321390 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 10321390 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433071000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 128°C
Kemiskt namn eller material 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
CAS 1189-93-1
Färg Färglös
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Molekylformel C6H20O2Si3
Linjär formel Si(CH3)2[OSi(CH3)2H]
Flampunkt 20°C
Synonym 1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, trisiloxane, 1,1,3,3,5,5-hexamethyl, 1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, 2,4,4,6-tetramethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, dimethylbis dimethylsilyloxy silane
InChI-nyckel YTEISYFNYGDBRV-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)C
IUPAC-namn [(dimetyl-$l^{3}-silanyl)oxi-dimetylsilyl]oxi-dimetylkisel
Molekylvikt (g/mol) 208.48
PubChem CID 6327152
Formel vikt 208.48
Procent renhet ≥95%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning AcroSeal glasflaska
Brytningsindex 1.3790 to 1.382
Densitet 0.822, 0.8220g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.