Läs mer
1,1,3,3,5,5-Hexametyltrisiloxan, 95 %
Produktkod. 11349215
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349215 100 g 100g
11339215 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349215 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16520.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2508.46 SEK
    2058.65 SEK / 100g
    Save 449.81 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1189-93-1 | C6H18O2Si3 | 206,463 g/mol
1,1,3,3,5,5-hexametyltrisiloxan är involverad i framställningen av 2-bis(3-allyl-4-hydroxifenyl)hexafluorpropan, som är associerad med oorganisk siloxanpolymer och används som beläggningsmaterial för detektering av giftiga kemiska krigföringsmedel. Det används också som ett silyleringsmedel och för att framställa 1,5-bis[2-(1,2-epoxicyklohex-4-yl)etyl]-1,1,3,3,5,5-hexametyltrisiloxan från 4-vinyl-1-cyklohexen-1,2-epoxid genom hydrosilylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,1,3,3,5,5-hexametyltrisiloxan är involverad i framställningen av 2-bis(3-allyl-4-hydroxifenyl)hexafluorpropan, som är associerad med oorganisk siloxanpolymer och används som beläggningsmaterial för detektering av giftiga kemiska krigföringsmedel. Det används också som ett silyleringsmedel och för att framställa 1,5-bis[2-(1,2-epoxicyklohex-4-yl)etyl]-1,1,3,3,5,5-hexametyltrisiloxan från 4-vinyl-1-cyklohexen-1,2-epoxid genom hydrosilylering.
Löslighet
Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189-93-1
Molekylformel C6H18O2Si3
Molekylvikt (g/mol) 206.463
MDL-nummer MFCD00039788
InChI-nyckel YTEISYFNYGDBRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, trisiloxane, 1,1,3,3,5,5-hexamethyl, 1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, 2,4,4,6-tetramethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, dimethylbis dimethylsilyloxy silane
PubChem CID 6327152
IUPAC-namn [(dimetyl-$l^{3}-silanyl)oxi-dimetylsilyl]oxi-dimetylkisel
LEDER C[Si](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)C
Specifikationer
Kokpunkt 128 °C
Kemiskt namn eller material 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Smältpunkt -67 °C
Kvantitet 100 g
Flampunkt 20 °C (68 °F)
Brytningsindex 1.381
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 0.822
UN-nummer UN1993
Beilstein 1746341
Löslighetsinformation Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 208.48
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.