Läs mer
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10737402 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5mL; Glass bottle
Produktkod.
10737402 5mL; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10737402 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 337570050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Namnnotering 97%
CAS 1189-93-1
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 0.8220g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H18O2Si3
Linjär formel Si(CH3)2[OSi(CH3)2H]
Brytningsindex 1.3790 to 1.3820 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00039788
Kvantitet 5 mL
Synonym 1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, trisiloxane, 1,1,3,3,5,5-hexamethyl, 1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, 2,4,4,6-tetramethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, dimethylbis dimethylsilyloxy silane
InChI-nyckel YTEISYFNYGDBRV-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)C
IUPAC-namn [(dimethyl-$l^{3}-silanyl)oxy-dimethylsilyl]oxy-dimethylsilicon
Molekylvikt (g/mol) 206.463
PubChem CID 6327152
Formel vikt 208.48
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.