Läs mer
1,1,3,3-Tetrabromoacetone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,3,3-Tetrabromoacetone |
| CAS | 22612-89-1 |
| Molekylformel | C3 H2 Br4 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,1,3,3-Tetrabromo-2-propanone, 1,1,3,3-Tetrabromoacetone, 1,1,3,3-Tetrabromopropanone, α,α,α',α'-Tetrabromoacetone |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2Br4O/c4-2(5)1(8)3(6)7/h2-3H |
| LEDER | BrC(Br)C(=O)C(Br)Br |
| IUPAC-namn | 1,1,3,3-tetrabromopropan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 373.663 |
| Formel vikt | 369.684 |