Läs mer
1,1,3,3-Tetrachloroacetone (~85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,3,3-Tetrachloroacetone |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2Cl4O/c4-2(5)1(8)3(6)7/h2-3H |
| Formel vikt | 193.886 |