Läs mer
1,1,3,3-Tetraethoxypropane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,3,3-Tetraethoxypropane |
| Kvantitet | 25 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24O4/c1-5-12-10(13-6-2)9-11(14-7-3)15-8-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 220.1675 |