Läs mer
1,1,3,3-tetraetylkarbamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11337436
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337436 5 g 5g
11347436 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337436 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09458.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1187-03-7 | C9H20N2O | 172.272 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1187-03-7
Molekylformel C9H20N2O
Molekylvikt (g/mol) 172.272
MDL-nummer MFCD00042881
InChI-nyckel UWHSPZZUAYSGTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethylurea, urea, tetraethyl, n,n,n',n'-tetraethylurea, unii-w511x6rp5r, urea, 1,1,3,3-tetraethyl, urea, n,n,n',n'-tetraethyl, teu, tetraethyl-urea, urea,tetraethyl, 1,1,3,3-tetraethyl-ure
PubChem CID 14465
IUPAC-namn 1,1,3,3-tetraetylkarbamid
LEDER CCN(CC)C(=O)N(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,3,3-Tetraethylurea
Densitet 0.91
Kokpunkt 212°C to 214°C
Flampunkt 81°C (177°F)
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 5 g
Beilstein 1763126
Formel vikt 172.27
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.