Läs mer
1,1,3,3-Tetraethylurea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,3,3-Tetraethylurea |
| CAS | 1187-03-7 |
| Molekylformel | C9H20N2O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Tetraethylcarbamide, N,N,N',N'-Tetraethylurea |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20N2O/c1-5-10(6-2)9(12)11(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| LEDER | CCN(CC)C(=O)N(CC)CC |
| IUPAC-namn | 1,1,3,3-tetraethylurea |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.27 |
| Formel vikt | 172.1576 |