Läs mer
1,1,3,3-tetrametoxipropan, 98 %
Produktkod. 11490253
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490253 250 g 250g
11480253 1000 g 1000g
11400263 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490253 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11418.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.29 SEK
    607.65 SEK / 250g
    Save 117.64 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 102-52-3 | C7H16O4 | 164,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-52-3
Molekylformel C7H16O4
Molekylvikt (g/mol) 164.20
MDL-nummer MFCD00008488
InChI-nyckel XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 1,1,3,3-tetramethoxy, tetramethoxypropane, malonaldehyde bis dimethyl acetal, malonaldehyde tetramethyl acetal, malonaldehyde, bis dimethyl acetal, 1,1,3,3-tetramethoxy-propane, malonaldehyde bis dime, 1,3,3-tetramethoxypropane, ksc174o0b, propane,1,3,3-tetramethoxy
PubChem CID 66019
IUPAC-namn 1,1,3,3-tetrametoxipropan
LEDER COC(CC(OC)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Densitet 0.997
Kokpunkt 182 °C till 183 °C
Flampunkt 54 °C (129 °F)
Brytningsindex 1.407
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3271
Beilstein 1700020
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 164.2
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.