Läs mer
1,1,3,3-Tetrametylbutylisocyanat, 98 %
Produktkod. 11329485
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329485 5 g 5g
11319485 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329485 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18706.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 1611-57-0 | C9H17NO | 155,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1611-57-0
Molekylformel C9H17NO
Molekylvikt (g/mol) 155.24
MDL-nummer MFCD00209615
InChI-nyckel XOHBENIMDRFUIH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 407498
IUPAC-namn 2-isocyanato-2,4,4-trimetylpentan
LEDER CC(C)(C)CC(C)(C)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate
Densitet 0.859
Kokpunkt 170 °C till 172 °C
Flampunkt 51 °C (123 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3080
Känslighet Känslig för fukt
Synonym 1,1,3,3-tetramethylbutyl isocyanate, tert-octyl isocyanate, 2-isocyanato-2,4,4-trimethyl-pentane, pentane, 2-isocyanato-2,4,4-trimethyl, acmc-1bnst, pentane,2-isocyanato-2,4,4-trimethyl, unavailable-see asdi_catno 500009647, 1,1,3,3-tetramethylbutyl isocyanate∼2,4,4-trimethyl-2-pentyl isocyanate
Formel vikt 155.24
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.