Läs mer
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane, 97%
Produktkod. 11480108
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480108 25 g 25g
11490108 100 g 100g
11444250 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23697.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3277-26-7 | C4H12OSi2 | 132.309 g/mol
1,1,3,3-Tetrametyldisiloxan används som monomer vid framställning av silikonpolymerer eller silikonhartser. Det används som en prekursor för att framställa andra organiska kiselföreningar. Det används också i icke-vattenhaltig polymerberedning samt ett laboratoriereagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,1,3,3-Tetrametyldisiloxan används som monomer vid framställning av silikonpolymerer eller silikonhartser. Det används som en prekursor för att framställa andra organiska kiselföreningar. Det används också i icke-vattenhaltig polymerberedning samt ett laboratoriereagens.
Löslighet Den reagerar
med vatten och producerar dimetylsilanol, dimetylsilandiol och vätgas.
Anteckningar
Fuktkänslig. Håll borta från antändningskällor. Förvara på sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3277-26-7
Molekylformel C4H12OSi2
Molekylvikt (g/mol) 132.309
MDL-nummer MFCD00008256
InChI-nyckel KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyldisiloxane, dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl oxide, 1,3-dihydrotetramethyldisiloxane, sym-tetramethyldisiloxane, disiloxane, tetramethyl, dsstox_cid_30574, dsstox_gsid_52010
PubChem CID 6327482
IUPAC-namn dimetylsilylidenoxonio(dimetyl)silanid
LEDER C[Si-](C)[O+]=[Si](C)C
Specifikationer
Kokpunkt 70°C to 71°C
Kemiskt namn eller material 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Smältpunkt -78°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1733364
Flampunkt −26°C (−15°F)
Löslighetsinformation It reacts with water to produce dimethylsilanol,dimethylsilanediol and hydrogen gas.
Formel vikt 134.33
Procent renhet 97%
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.37
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.76
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.