Läs mer
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane, 97%
Produktkod. 10711301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10711301 25 mL Glasflaska 25ml
10175030 100 mL Glasflaska 100ml
11965821 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10711301 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 216510250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3277-26-7 | C4H14OSi2 | 134.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3277-26-7
Molekylformel C4H14OSi2
Molekylvikt (g/mol) 134.33
InChI-nyckel KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyldisiloxane, dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl oxide, 1,3-dihydrotetramethyldisiloxane, sym-tetramethyldisiloxane, disiloxane, tetramethyl, dsstox_cid_30574, dsstox_gsid_52010
PubChem CID 6327482
IUPAC-namn dimetylsilylidenoxonio(dimetyl)silanid
LEDER C[Si-](C)[O+]=[Si](C)C
Specifikationer
Kokpunkt 70.0°C to 71.0°C
Kemiskt namn eller material 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Smältpunkt -78.0°C
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 25 mL
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel [(CH3)2SiH]2O
Flampunkt −20°C
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: decomposes with alcohol
Formel vikt 134.33
Procent renhet 97%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.3690 to 1.3710
Densitet 0.76, 0.7600g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.