Läs mer
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane |
| CAS | 3277-26-7 |
| Molekylformel | C4H14OSi2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-dihydrodisiloxane, 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-disiloxane, 1,3-Dihydrogen-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-Dihydrotetramethyldisiloxane, Bis(dimethylsilyl) Ether, Bis(dimethylsilyl) Oxide, Dimethylsilyl Ether, LS 7040, NSC 155369, T 2030, sym-Tetramethyldisiloxane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H14OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,1-4H3 |
| LEDER | C[SiH](C)O[SiH](C)C |
| IUPAC-namn | dimethylsilyloxy(dimethyl)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.32 |
| Formel vikt | 134.0583 |