Läs mer
1,1,3,3-Tetrametylguanidin, 99 %
Produktkod. 11495063
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495063 500 mL 500ml
11434250 25 mL 25ml
11485063 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495063 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12314.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2519.40 SEK
    2037.65 SEK / 500ml
    Save 481.75 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 80-70-6 | C5H13N3 | 115,18 g/mol
1,1,3,3-Tetrametylguanidin används som en polyuretanskumkatalysator, som en accelerator för syntesen av polysvavligt gummi. Det används också som en stark bas i den fotokemiska (kopplare) och i läkemedelsindustrin (steroider). Det är väsentligt för framställning av alkylnitriler från alkylhalogenider och 3'-alkyltymidiner från 3'-nitrotymidiner. Det fungerar som en effektiv och selektiv katalysator för bensoylering av alkoholer. Det ersätter de dyra baserna 1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undec-7-en (DBU) och 1,5-Diazabicyklo[4.3.0]non-5-en (DBN) i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,1,3,3-Tetrametylguanidin används som en polyuretanskumkatalysator, som en accelerator för syntesen av polysulfured gummi. Det används också som en stark bas i den fotokemiska (kopplare) och i läkemedelsindustrin (steroider). Det är viktigt för framställning av alkylnitriler från alkylhalider och 3′ -alkyltymidiner från 3′ -nitrotymidiner. Det fungerar som en effektiv och selektiv katalysator för bensoylering av alkoholer. Det ersätter de dyra baserna 1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undec-7-en (DBU) och 1,5-Diazabicyklo[4.3.0]non-5-en (DBN) i organisk syntes.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, mineraliska och organiska syror, koldioxid. Håll borta från antändningskällor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-70-6
Molekylformel C5H13N3
Molekylvikt (g/mol) 115.18
MDL-nummer MFCD00008323
InChI-nyckel KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylguanidine, n,n,n',n'-tetramethylguanidine, guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyl guanidine, unii-vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl guanidine, n,n-1,1,3,3-tetramethylguanidine, vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl-guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl-guanidine
PubChem CID 66460
IUPAC-namn 1,1,3,3-tetrametylguanidin
LEDER CN(C)C(=N)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Smältpunkt <-30 °C
Densitet 0.918
Kokpunkt 162 °C
Flampunkt 60 °C (140 °F)
Brytningsindex 1.469
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2920
Beilstein 969608
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 115.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.