Learn More
1,1,3,3-Tetrametylguanidin, 99 %
Product Code. 10513391 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10513391 100 g Glasflaska 100g
10276990 500 g Glasflaska 500g
30117284 2 kg Glasflaska -
11995591 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10513391 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 221291000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
Add to basket
CAS: 80-70-6 | C5H13N3 | 115,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80-70-6
Molekylvikt (g/mol) 115.18
InChI-nyckel KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylguanidine, n,n,n',n'-tetramethylguanidine, guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyl guanidine, unii-vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl guanidine, n,n-1,1,3,3-tetramethylguanidine, vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl-guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl-guanidine
PubChem CID 66460
LEDER CN(C)C(=N)N(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Smältpunkt -30.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 160.0°C to 162.0°C
Flampunkt 50°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H13N3
Linjär formel (CH3)2NC(=NH)N(CH3)2
Brytningsindex 1.4670 to 1.4690
Kvantitet 100 g
Beilstein 04,I,335
Fieser 01,1145; 04,489; 12,477
Merck Index 15,9375
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible
IUPAC-namn 1,1,3,3-tetrametylguanidin
Viskositet 0.002 Pas (20°C)
Formel vikt 115.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.